2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300783-1G PC300783-250MG
APOSPC300783-1GEA 2620 DKK
APOSPC300783-1G APOSPC300783-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103345
CAS-nummer: 150660-42-7