3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300781-1G PC300781-250MG PC300781-5G
APOSPC300781-1GEA 1750 DKK
APOSPC300781-1G APOSPC300781-250MG APOSPC300781-5G
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26939177
CAS-nummer: 149739-45-7