2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300779-1G PC300779-5G
APOSPC300779-1GEA 1400 DKK
APOSPC300779-1G APOSPC300779-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel: C₁₃H₇ClF₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03644663
CAS-nummer: 852952-20-6