3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one hydrobromide
PC300773-1G PC300773-250MG PC300773-5G
APOSPC300773-1GEA 1700 DKK
APOSPC300773-1G APOSPC300773-250MG APOSPC300773-5G
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formel: C₉H₇BrF₃NO·BrH
Smeltepunkt: 145…150 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28040497
CAS-nummer: 1377962-47-4