4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300766-1G PC300766-250MG
APOSPC300766-1GEA 828 DKK
APOSPC300766-1G APOSPC300766-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
Molekylvægt: 192.095 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11106713
CAS-nummer: 220880-12-6