Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300763-1G PC300763-5G PC300763-250MG
APOSPC300763-1GEA 1750 DKK
APOSPC300763-1G APOSPC300763-5G APOSPC300763-250MG
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Formel: C₁₂H₁₂F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28040514
CAS-nummer: 1858257-29-0