3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300722-1G PC300722-10G PC300722-5G
APOSPC300722-1GEA 2530 DKK
APOSPC300722-1G APOSPC300722-10G APOSPC300722-5G
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formel: C₁₄H₁₈F₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12545992
CAS-nummer: 1227954-71-3