Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300718-1G PC300718-5G
APOSPC300718-1GEA 731 DKK
APOSPC300718-1G APOSPC300718-5G
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06205125
CAS-nummer: 773139-56-3