Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300712-1G PC300712-5G
APOSPC300712-1GEA 763 DKK
APOSPC300712-1G APOSPC300712-5G
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₈F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406841
CAS-nummer: 702673-02-7