3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300706-1G PC300706-250MG
APOSPC300706-1GEA 2180 DKK
APOSPC300706-1G APOSPC300706-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09749936
CAS-nummer: 1000342-21-1