(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300699-1G PC300699-250MG PC300699-5G
APOSPC300699-1GEA 1220 DKK
APOSPC300699-1G APOSPC300699-250MG APOSPC300699-5G
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Formel: C₁₁H₉F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20037424
CAS-nummer: 1216321-25-3