2-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300697-1G PC300697-5G PC300697-10G
APOSPC300697-1GEA 933 DKK
APOSPC300697-1G APOSPC300697-5G APOSPC300697-10G
2-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20441491
CAS-nummer: 1427460-77-2