1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300691-1G
PC300691-5G
APOSPC300691-1GEA
1490
DKK
APOSPC300691-1G
APOSPC300691-5G
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Formel:
C₁₂H₁₄BrF₃N₂O₂S Molekylvægt: 387.216 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19442764 CAS-nummer: 486422-42-8 |