2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300681-1G PC300681-5G PC300681-10G
APOSPC300681-1GEA 1300 DKK
APOSPC300681-1G APOSPC300681-5G APOSPC300681-10G
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Formel: C₉H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09741082
CAS-nummer: 169286-61-7