1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300679-1G PC300679-5G PC300679-10G
APOSPC300679-1GEA 1210 DKK
APOSPC300679-1G APOSPC300679-5G APOSPC300679-10G
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Formel: C₁₄H₁₅F₃N₂O
Molekylvægt: 284.277 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02186476
CAS-nummer: 478047-04-0