Ethyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300678-1G PC300678-5G PC300678-10G
APOSPC300678-1GEA 1210 DKK
APOSPC300678-1G APOSPC300678-5G APOSPC300678-10G
Ethyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzoate
Formel: C₁₄H₁₁F₃N₂O₃
Molekylvægt: 312.244 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14583151
CAS-nummer: 1259324-17-8