2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300670-1G PC300670-250MG
APOSPC300670-1GEA 2180 DKK
APOSPC300670-1G APOSPC300670-250MG
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₆H₆F₃N₃
Smeltepunkt: 67…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13176794
CAS-nummer: 1193721-39-9