4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300662-1G PC300662-5G
APOSPC300662-1GEA 1090 DKK
APOSPC300662-1G APOSPC300662-5G
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂
Molekylvægt: 244.256 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09736811
CAS-nummer: 954260-57-2