4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300652-1G PC300652-5G
APOSPC300652-1GEA 2230 DKK
APOSPC300652-1G APOSPC300652-5G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₈BrFN₂
Kogepunkt: 116 °C (2 mm Hg)
Smeltepunkt: 28…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06167002
CAS-nummer: 251925-14-1