2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300651-1G PC300651-10G PC300651-5G
APOSPC300651-1GEA 1490 DKK
APOSPC300651-1G APOSPC300651-10G APOSPC300651-5G
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
Formel: C₁₃H₁₈ClFN₂O
Molekylvægt: 272.746 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01453128
CAS-nummer: 416894-47-8