2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300648-1G PC300648-10G PC300648-5G
APOSPC300648-1GEA 1450 DKK
APOSPC300648-1G APOSPC300648-10G APOSPC300648-5G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formel: C₁₂H₇F₃N₂O₂
Molekylvægt: 268.191 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846261
CAS-nummer: 1227954-93-9