1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300647-1G PC300647-10G PC300647-5G
APOSPC300647-1GEA 1450 DKK
APOSPC300647-1G APOSPC300647-10G APOSPC300647-5G
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formel: C₁₃H₉F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846260
CAS-nummer: 1227954-94-0