1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300645-1G PC300645-10G PC300645-5G
APOSPC300645-1GEA 1450 DKK
APOSPC300645-1G APOSPC300645-10G APOSPC300645-5G
1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formel: C₁₃H₉F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00115019
CAS-nummer: 874782-04-4