tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300642-1G PC300642-10G PC300642-5G
APOSPC300642-1GEA 2170 DKK
APOSPC300642-1G APOSPC300642-10G APOSPC300642-5G
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11615819
CAS-nummer: 1227955-15-8