N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300637-1G PC300637-5G
APOSPC300637-1GEA 1120 DKK
APOSPC300637-1G APOSPC300637-5G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Formel: C₈H₆BrF₃N₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109537
CAS-nummer: 1227955-26-1