3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300634-1G PC300634-10G PC300634-5G
APOSPC300634-1GEA 1650 DKK
APOSPC300634-1G APOSPC300634-10G APOSPC300634-5G
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₇F₃N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664937
CAS-nummer: 874802-36-5