8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300630-1G PC300630-250MG
APOSPC300630-1GEA 1790 DKK
APOSPC300630-1G APOSPC300630-250MG
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₁H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16631270
CAS-nummer: 503147-99-7