1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300629-1G PC300629-5G
APOSPC300629-1GEA 1860 DKK
APOSPC300629-1G APOSPC300629-5G
1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formel: C₁₄H₁₀F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22370025
CAS-nummer: 1427460-55-6