[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300612-1G PC300612-5G
APOSPC300612-1GEA 1860 DKK
APOSPC300612-1G APOSPC300612-5G
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₃H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11190395
CAS-nummer: 1038966-53-8