2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300604-1G PC300604-5G
APOSPC300604-1GEA 1400 DKK
APOSPC300604-1G APOSPC300604-5G
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04108480
CAS-nummer: 82097-82-3