(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300594-1G PC300594-5G
APOSPC300594-1GEA 1120 DKK
APOSPC300594-1G APOSPC300594-5G
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formel: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756229
CAS-nummer: 1160430-73-8