3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300580-10G PC300580-1G PC300580-5G
APOSPC300580-10GEA 4690 DKK
APOSPC300580-10G APOSPC300580-1G APOSPC300580-5G
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17168287
CAS-nummer: 1378308-91-8