3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300579-1G PC300579-5G
APOSPC300579-1GEA 164 DKK
APOSPC300579-1G APOSPC300579-5G
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₇ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17168286
CAS-nummer: 1379366-69-4