7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300572-1G PC300572-250MG
APOSPC300572-1GEA 2050 DKK
APOSPC300572-1G APOSPC300572-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Formel: C₈H₈FN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16631265
CAS-nummer: 1279842-87-3