2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethylamine, N-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC300564-1G PC300564-250MG
APOSPC300564-1GEA 1400 DKK
APOSPC300564-1G APOSPC300564-250MG
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₉F₃N₂
Molekylvægt: 190.166 g/mol
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11118753
CAS-nummer: 89810-00-4