3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300558-1G PC300558-5G PC300558-250MG
APOSPC300558-1GEA 1090 DKK
APOSPC300558-1G APOSPC300558-5G APOSPC300558-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₃BrClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07021357
CAS-nummer: 900019-65-0