5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
PC300556-1G PC300556-5G
APOSPC300556-1GEA 1750 DKK
APOSPC300556-1G APOSPC300556-5G
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Molekylvægt: 213.156 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13176792
CAS-nummer: 87150-14-9