4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300539-1G PC300539-5G
APOSPC300539-1GEA 1450 DKK
APOSPC300539-1G APOSPC300539-5G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
Formel: C₁₃H₉ClF₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00245989
CAS-nummer: 1022610-19-0