2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300533-1G PC300533-100MG PC300533-250MG
APOSPC300533-1GEA 2980 DKK
APOSPC300533-1G APOSPC300533-100MG APOSPC300533-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Formel: C₇H₇F₃N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22577294
CAS-nummer: 1427461-10-6