Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300532-1G PC300532-250MG
APOSPC300532-1GEA 2130 DKK
APOSPC300532-1G APOSPC300532-250MG
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Smeltepunkt: 52…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23159158
CAS-nummer: 1427460-92-1