1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300528-1G PC300528-5G
APOSPC300528-1GEA 2230 DKK
APOSPC300528-1G APOSPC300528-5G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Formel: C₁₃H₁₈FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03724539
CAS-nummer: 170876-53-6