(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300525-1G PC300525-5G
APOSPC300525-1GEA 1320 DKK
APOSPC300525-1G APOSPC300525-5G
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₆H₈F₃NO
Smeltepunkt: 56…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00764476
CAS-nummer: 127223-93-2