4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300523-1G PC300523-5G
APOSPC300523-1GEA 872 DKK
APOSPC300523-1G APOSPC300523-5G
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Formel: C₁₀H₇FN₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00587688
CAS-nummer: 524731-77-9