5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300509-1G PC300509-250MG PC300509-5G
APOSPC300509-1GEA 1860 DKK
APOSPC300509-1G APOSPC300509-250MG APOSPC300509-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₄F₃NO
Kogepunkt: 40…42 °C (1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19374815
CAS-nummer: 1267217-46-8