8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300502-1G PC300502-250MG
APOSPC300502-1GEA 1300 DKK
APOSPC300502-1G APOSPC300502-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Smeltepunkt: 126…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847631
CAS-nummer: 1277178-00-3