3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300500-1G PC300500-100MG
APOSPC300500-1GEA 600 DKK
APOSPC300500-1G APOSPC300500-100MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Smeltepunkt: 184…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263228
CAS-nummer: 1000341-21-8