3-Nitro-2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300011-1G PC300011-250MG PC300011-500MG PC300011-2.5G
APOSPC300011-1GEA 3900 DKK
APOSPC300011-1G APOSPC300011-250MG APOSPC300011-500MG APOSPC300011-2.5G
3-Nitro-2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
3-Nitro-2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
Formel: C₈H₆F₄N₂O₃
Molekylvægt: 254.138 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28967936
CAS-nummer: 1980049-92-0