3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300010-1G PC300010-100MG PC300010-250MG PC300010-500MG
APOSPC300010-1GEA 5840 DKK
APOSPC300010-1G APOSPC300010-100MG APOSPC300010-250MG APOSPC300010-500MG
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28154809
CAS-nummer: 1980040-34-3