4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2985-1G PC2985-25G PC2985-5G PC2985-100G
APOSPC2985-1GEA 132 DKK
APOSPC2985-1G APOSPC2985-25G APOSPC2985-5G APOSPC2985-100G
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115881
CAS-nummer: 21900-43-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III