6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2938-1G PC2938-5G
APOSPC2938-1GEA 1030 DKK
APOSPC2938-1G APOSPC2938-5G
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Smeltepunkt: 235…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741395
CAS-nummer: 914637-51-7